missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Insulin R/CD220 Antibody (INSR/1661), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08837APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Insulin R/CD220 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR | |
| Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin Receptor alpha (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06213) | |
| 0.1 mL | |
| Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 3643 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| INSR/1661 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido