Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para insulina de ratón
Descripción
El ensayo ELISA para insulina de ratón cuantifica la insulina ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la insulina ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para insulina de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01325 |
| Intervalo del ensayo | De 6,25 a 400 uIU/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 uIU/m |
| Intervalo de calibración | De 5 uIU/ml a 400 uIU/ml |
| Descripción | Kit de ELISA para insulina, 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, familia de proteínas de hormonas y receptores, método de detección colorimétrica, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y detección de insulina en muestras |
| Analitos detectables | Insulina de ratón, humana, de rata, porcina y bovina |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Mostrar más |