Learn More
HUBER Manguera aislada
Código de producto. p-8013469
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10790713
Marca: HUBER 6426
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Smooth silicon hose
  • metálica
  • Temperatura mín.: - 100 °C
  • Temperatura máx.: 350 °CC
  • Conexión: M30 x 1,5
  • Anchura nominal: 20 mm
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Intervalo de temperatura -100°C a +350°C
Tipo Manguera aislada
Longitud (métrico) 100 cm