Learn More
HUBER Manguera aislada
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- metálica
- Temperatura mín.: - 100 °C
- Temperatura máx.: 350 °CC
- Conexión: M30 x 1,5
- Anchura nominal: 20 mm
- Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | -100°C a +350°C |
| Tipo | Manguera aislada |
| Longitud (métrico) | 200 cm |