Learn More
HUBER Manguera aislada
Código de producto. 10408211
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10408211 150 cm cada uno
10790713 100 cm cada uno
10418211 200 cm cada uno
10710913 300 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10408211 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6386
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Smooth silicon hose
  • metálica
  • Temperatura mín.: - 100 °C
  • Temperatura máx.: 350 °CC
  • Conexión: M30 x 1,5
  • Anchura nominal: 20 mm
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Intervalo de temperatura -100°C a +350°C
Tipo Manguera aislada
Longitud (métrico) 150 cm