Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos
Descripción
- Acero inoxidable
- Bordes redondeados
- Tapa incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 90 x 30 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 90 mm |
| Incluye | Tapa |
| Forma | Rectangulares |