Learn More
Buerkle™ Bandeja de instrumentos
Código de producto. p-8002284 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10640072
Marca: Buerkle™ 42302050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas de instrumentos Buerkle™ Buerkle™ son ideales para varios usos en laboratorios, hospitales, farmacias y el sector de alimentos y bebidas
  • Melamina
  • Bandeja blanca sin tapa
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapa disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 110 x 35 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (métrico) 210 mm
Material Melamina
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 110 mm
Para utilizar con Para uso en laboratorios, hospitales, industrias alimentarias y áreas en las que se necesita un almacenamiento limpio de artículos
Longitud (imperial) 8,26 in
Altura (imperial) 1,37 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 4,33 in