Description
- Melamina
- Bandeja blanca sin tapa
- Esterilizable en autoclave
- Tapa disponible como accesorio
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 700 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 150 x 40 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Material | Melamina |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Para utilizar con | Para uso en laboratorios, hospitales, industrias alimentarias y áreas en las que se necesita un almacenamiento limpio de artículos |
| Longitud (imperial) | 7,48 in |
| Show More |