Learn More
Buerkle™ Bandeja de instrumentos
Código de producto. 10431103 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10431103 1800 mL cada uno
10640072 500 ml cada uno
10582092 700 ml cada uno
10753317 1000 mL cada uno
10780103 2300 mL cada uno
10000501 5500 ml cada uno
6 options
Código de producto. 10431103
Marca: Buerkle™ 42302180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas de instrumentos Buerkle™ Buerkle™ son ideales para varios usos en laboratorios, hospitales, farmacias y el sector de alimentos y bebidas
  • Melamina
  • Bandeja blanca sin tapa
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapa disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1800 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 160 x 60 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 60 mm
Material Melamina
Tipo Bandeja de instrumentos
Para utilizar con Para uso en laboratorios, hospitales, industrias alimentarias y áreas en las que se necesita un almacenamiento limpio de artículos
Longitud (imperial) 11,4 in
Altura (imperial) 2,36 in
Anchura (imperial) 6,3 in