Descripción
- Melamina
- Bandeja blanca sin tapa
- Esterilizable en autoclave
- Tapa disponible como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5500 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 350 x 250 x 100 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Material | Melamina |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 250 mm |
| Para utilizar con | Para uso en laboratorios, hospitales, industrias alimentarias y áreas en las que se necesita un almacenamiento limpio de artículos |
| Longitud (imperial) | 13,77 in |
| Mostrar más |