Learn More
Buerkle™ Servidor de instrumentos
Código de producto. p-8002283 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Anchura (métrico):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10564954 190 mm 150 mm 190 x 150 x 17 mm 1 PCS
10700593 240 mm 180 mm 240 x 180 x 17 mm 1 PCS
11941661 268 mm 208 mm 268 x 208 x 17 mm cada uno
10224591 355 mm 240 mm 355 x 240 x 17 mm cada uno
10030521 428 mm 288 mm 428 x 288 x 17 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10564954
Marca: Buerkle™ 42303019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona almacenamiento limpio de instrumentos, equipos, mercancías y piezas de precisión. Los servidores de instrumentos Buerkle™ se han fabricado con una resina de melamina resistente y se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.
Servidores para diversos usos: siempre que se necesite un almacenamiento limpio de instrumentos, equipos, mercancías y piezas de precisión.
  • Melamina, blanca
  • Esterilizables en autoclave hasta un máximo de 121 °C, 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 150 x 17 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 17 mm
Longitud (métrico) 190 mm
Material Melamina
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 150 mm
Para utilizar con Para el almacenamiento limpio de instrumentos, equipos, mercancías y piezas de precisión
Longitud (imperial) 7,48 in
Altura (imperial) 0,66 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 5,9 in