Descripción
Servidores para diversos usos: siempre que se necesite un almacenamiento limpio de instrumentos, equipos, mercancías y piezas de precisión.
- Melamina, blanca
- Esterilizables en autoclave hasta un máximo de 121 °C, 20 min.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 240 x 180 x 17 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 17 mm |
| Longitud (métrico) | 240 mm |
| Material | Melamina |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 180 mm |
| Para utilizar con | Para el almacenamiento limpio de instrumentos, equipos, mercancías y piezas de precisión |
| Longitud (imperial) | 9,44 in |
| Altura (imperial) | 0,66 in |
| Mostrar más |