Learn More
Instrument Control Terbium TR-FRET Kit
Descripción
El kit de control de instrumentos de Terbio TR-FRET permite la evaluación rápida de la configuración del instrumento para ensayos de TR-FRET basados en terbio (Tb). Los ensayos LanthaScreen™ y Premo™ requieren una configuración del instrumento específica. Es fundamental configurar correctamente el instrumento para el éxito del experimento. Este kit contiene un tubo con cada uno de los controles alto y bajo que también se pueden utilizar como muestras de control positivo cuando se llevan a cabo ensayos de TR-FRET basado en Tb.
El kit de control de instrumentos TR-FRET basado en Terbio le permite:
Configurar instrumentos para ensayos de TR-FRET basado en Tb de forma rápida
Comprobar los ajustes de TR-FRET basado en Tb del instrumento
Leer un control de señal TR-FRET basado en Tb alto y bajo en cada placa de ensayo
Determinar si su instrumento está configurado para leer ensayos TR-FRET basado en Tb
Configurar su instrumento para leer TR-FRET basado en Tb es el primer paso para llevar a cabo un ensayo de TR-FRET basado en Tb con éxito. Este kit le permite determinar rápidamente si su instrumento está configurado de forma correcta para leer ensayos TR-FRET basado en Tb. Basta con añadir un pequeño volumen en pocillos separados, colocar la placa en el instrumento y leerla. Si la relación entre la señal de control alta a baja es inferior a 2, es posible que el instrumento no esté configurado correctamente. Si la relación entre la señal de control alta a baja está entre 2 y 4, puede continuar con el ensayo TR-FRET basado en Tb.
Utilice el kit como un control positivo en ensayos de TR-FRET basado en Tb
Cuando lleve a cabo ensayos de TR-FRET basado en Tb, añada un pequeño volumen de los controles alto a bajo para separar los pocillos en la placa de ensayo. Coloque la placa en el instrumento y léala según las instrucciones. Una relación de señal de control alta a baja entre 2 y 4 le garantiza que el instrumento funciona bien.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
El kit de control de instrumentos TR-FRET basado en Terbio le permite:
Determinar si su instrumento está configurado para leer ensayos TR-FRET basado en Tb
Configurar su instrumento para leer TR-FRET basado en Tb es el primer paso para llevar a cabo un ensayo de TR-FRET basado en Tb con éxito. Este kit le permite determinar rápidamente si su instrumento está configurado de forma correcta para leer ensayos TR-FRET basado en Tb. Basta con añadir un pequeño volumen en pocillos separados, colocar la placa en el instrumento y leerla. Si la relación entre la señal de control alta a baja es inferior a 2, es posible que el instrumento no esté configurado correctamente. Si la relación entre la señal de control alta a baja está entre 2 y 4, puede continuar con el ensayo TR-FRET basado en Tb.
Utilice el kit como un control positivo en ensayos de TR-FRET basado en Tb
Cuando lleve a cabo ensayos de TR-FRET basado en Tb, añada un pequeño volumen de los controles alto a bajo para separar los pocillos en la placa de ensayo. Coloque la placa en el instrumento y léala según las instrucciones. Una relación de señal de control alta a baja entre 2 y 4 le garantiza que el instrumento funciona bien.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | LanthaScreen |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas, lector HTS |
| Cantidad | Kit de 1 mL |