Learn More
Invitrogen™ INSR Polyclonal Antibody

Descripción
Positive test controls include: HepG2, HeLa, Mouse brain, Mouse kidney. The target is usually found in the following locations: Cell membrane, Single-pass type I membrane protein. Immunogen sequence: PTFLEIVNLL KDDLHPSFPE VSFFHSEENK APESEELEME FEDMENVPLD RSSHCQREEA GGRDGGSSLG FKRSYEEHIP YTHMNGGKKN GRILTLPRSN PS.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | INSR |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 2.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| génica | INSR |
| N.º de referencia del gen | P06213, P15127, P15208 |
| Alias de gen | 4932439J01Rik; CD 220; CD220; CD220 antigen; CD220 beta; CD221; D630014A15Rik; HHF 5; HHF5; IGF-I receptor; INSR; Insulin receptor; insulin receptor preproprotein; Insulin receptor subunit alpha; Insulin receptor subunit beta; IR; IR 1; IR beta; IR1; IR-1; IR-A; IR-B |
| Símbolos de los genes | INSR |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.