Learn More
Brady™ Temporizador de inspección
Descripción
- Destaca claramente cuándo vence la próxima intervención de mantenimiento planificada
- Hay versiones disponibles que cuentan hacia atrás 7 días, 30 días, 180 días y 365 días
- Cada versión está equipada con una luz LED de color verde oscuro, verde claro, amarillo y rojo intermitente que indican un estado de equipo recientemente inspeccionado hasta un estado incierto
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de tiempo | 7 días |
| Pantalla | LED |
| Batería, tipo | (3) pila alcalina AAA |
| Peso (métrico) | 1030 g |