missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INSM1 Antibody (INSM1/8149R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20708AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| INSM1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1 | |
| Recombinant fragment (around aa1-300) corresponding to the N-terminus of human INSM1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3642 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| INSM1/8149R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido