missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INSL3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16828024 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16828024 150 μL 150 microlitros
16838024 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16828024

Marca: Proteintech 179971AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Seems to play a role in testicular function. May be a trophic hormone with a role in testicular descent in fetal life. Is a ligand for LGR8 receptor.

Especificaciones

Antígeno INSL3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica INSL3
N.º de referencia del gen P51460
Alias de gen INSL3, Insulin like 3, insulin like 3 (Leydig cell), Ley I L, Leydig insulin like peptide, Relaxin like factor, RLF, RLNL
Símbolos de los genes INSL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno INSL3 Fusion Protein Ag12455
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3640
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.