Descripción
Optimice sus rutinas y flujos de trabajo rutinarios, complejos y avanzados con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro.Evite costosos errores de muestreo y medición mediante flujos de trabajo paso a paso.Añada el software de seguridad Thermo Scientific™ Insight™ Pro para lograr el cumplimiento de las normativas actuales de la FDA 21 CFR Parte 11.
Cuando se requieren cualificaciones de instalación y funcionamiento (IQ/OQ),Thermo Scientific™ Validator™ para el software Insight Pro proporciona toda la documentación y los materiales de referencia necesarios para completar los IQ/OQ para espectrofotómetros UV visibles Thermo Scientific™ Evolution™.
Haga que su tiempo en el laboratorio sea más productivo con el software Insight Pro
- Reduzca el tiempo de formación: la interfaz de usuario optimizada y fácil de programar y aprender con el software de confirmación define flujos de trabajo claros paso a paso
- Evitar costosos errores de muestreo y medición: cree flujos de trabajo dedicados para realizar ensayos complejos y transforme flujos de trabajo multipaso en métodos simplificados y fáciles de seguir, adecuados para cualquier nivel de usuario con entorno de usuario personalizado (CUE)
- Siempre actual: tanto si se trata de entradas de usuario o de requisitos de aplicación, así como de nuevas normativas, el software Insight Pro mejora continuamente con actualizaciones rápidas para ofrecer mayores capacidades y eficiencia para las necesidades de su ’laboratorio
Análisis de aseguramiento y control de la calidad optimizado:
- Las opciones automatizadas de cálculo de resultados eliminan los cálculos manuales y reducen los errores del usuario.
- Las pantallas gráficas detalladas de las curvas de calibración y los gráficos de funcionamiento de muestras proporcionan comprobaciones visuales rápidas de la idoneidad del sistema y las tendencias de los datos.
- Los límites de control y la interpretación automática de aprobado/rechazado proporcionan resultados de conformidad inmediatos.
- El escaneado incluye la capacidad de realizar varios cálculos y extraer parámetros para crear una imagen analítica completa, mejorando así la experiencia de desarrollo de métodos.
Aplicaciones de investigación simplificadas:
- Multitud de opciones de recopilación de datos y características gráficas.
- El análisis de valores máximos preprogramado y las prácticas herramientas de procesamiento espectral ayudan con la identificación y cuantificación de muestras para las mediciones de barrido.
- Los modos de ajuste de curvas de múltiples etapas y de reacción consecutiva proporcionan opciones completas de ajuste de datos para experimentos de cinética.
- Las sofisticadas funciones de análisis matemático, incluidas las derivadas y el suavizado, permiten una visualización de datos personalizada.
- La función de combinación de cuadernos permite una comparación rápida y cómoda de los datos de varios experimentos.
Accesorios integrados:
- Los accesorios automatizados permiten un control completo para un rendimiento superior con requisitos avanzados de manipulación de muestras.
- Las herramientas de calibración y alineación garantizan un rendimiento óptimo de los accesorios.
- Los accesorios de control de temperatura compatibles controlan la temperatura de reacción en ocho posiciones.
- El aspirador programable, el cambiador de celdas o el accesorio de muestreador automático realizan con facilidad actividades de alto rendimiento.
- Los módulos de calibración de accesorios y verificación de rendimiento con manos libres están diseñados para el accesorio de aspirador SMART o de cambiador lineal de ocho celdas.
Cumplimiento de la norma US FDA 21 CFR Parte 11:
para garantizar la seguridad e integridad de sus datos y ayudar a su laboratorio a cumplir con la norma 21 CFR Parte 11 u otras normativas, añada el software de seguridad Insight Pro, que vincula el software Insight Pro con el software Thermo Scientific™ Security Suite.
- Controlar el acceso a la cuenta de usuario
- Establecer y administrar políticas de seguridad para garantizar una gestión adecuada de los datos
- Personalizar y aplicar firmas digitales para establecer la responsabilidad
- Registrar y ver eventos de seguridad
- Seguimientos de auditoría electrónica para una documentación electrónica fiable
- El almacenamiento de bases de datos garantiza el mantenimiento de registros electrónicos para los envíos de la FDA
Cualificación del instrumento:
el validador para el software Insight Pro incluye:
- Documentación para la cualificación de la instalación (IQ) verificada por el fabricante para garantizar el correcto rendimiento del sistema
- Información sobre las pruebas específicas de rendimiento del instrumento recomendadas por la farmacopea
- Instalación y certificación del instrumento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software Insight Pro |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution One, One Plus y UV-Vis Pro |