Descripción
Obtenga respuestas coherentes a una velocidad sin precedentes. Desde mediciones sencillas hasta los estudios de investigación más sofisticados, el software Thermo Scientific™ INSIGHT™2 mejora las capacidades de su espectrofotómetro UV-Vis. Equipado con potentes herramientas analíticas para interpretar la información al instante, el software INSIGHT 2 le permite crear procedimientos de aseguramiento y control de la calidad personalizados para eliminar las costosas operaciones manuales y aumentar la productividad de su laboratorio. Añada el software Security Suite al software INSIGHT2 para ayudar a su laboratorio a cumplir las normativas FDA 21 CFR Parte 11 sobre control de acceso de usuarios y firmas digitales.
Análisis de aseguramiento y control de la calidad optimizado:
- Las opciones automatizadas de cálculo de resultados eliminan los cálculos manuales y reducen los errores del usuario.
- Las pantallas gráficas detalladas de las curvas de calibración y los gráficos de funcionamiento de muestras proporcionan comprobaciones visuales rápidas de la idoneidad del sistema y las tendencias de los datos.
- Los límites de control y la interpretación automática de aprobado/rechazado proporcionan resultados de conformidad inmediatos.
- El escaneado incluye la capacidad de realizar varios cálculos y extraer parámetros para crear una imagen analítica completa, mejorando así la experiencia de desarrollo de métodos.
Aplicaciones de investigación simplificadas:
- Multitud de opciones de recopilación de datos y características gráficas.
- El análisis de valores máximos preprogramado y las prácticas herramientas de procesamiento espectral ayudan con la identificación y cuantificación de muestras para las mediciones de barrido.
- Los modos de ajuste de curvas de múltiples etapas y de reacción consecutiva proporcionan opciones completas de ajuste de datos para experimentos de cinética.
- Las sofisticadas funciones de análisis matemático, incluidas las derivadas y el suavizado, permiten una visualización de datos personalizada.
- La función de combinación de cuadernos permite una comparación rápida y cómoda de los datos de varios experimentos.
Accesorios integrados:
- Los accesorios automatizados permiten un control completo para un rendimiento superior con requisitos avanzados de manipulación de muestras.
- Las herramientas de calibración y alineación garantizan un rendimiento óptimo de los accesorios.
- Los accesorios de control de temperatura compatibles controlan la temperatura de reacción en ocho posiciones.
- El aspirador programable, el cambiador de celdas o el accesorio de muestreador automático realizan con facilidad actividades de alto rendimiento.
- Los módulos de calibración de accesorios y verificación de rendimiento con manos libres están diseñados para el accesorio de aspirador SMART o de cambiador lineal de ocho celdas.
INSIGHT con Security opcional:
para garantizar la seguridad e integridad de sus datos y para ayudar a su laboratorio a cumplir con la norma 21 CFR Parte 11 u otras normativas, seleccione el software INSIGHT 2 con Security que combina el software INSIGHT con el software Thermo Scientific Security Suite.
Security Suite es un completo conjunto de herramientas de seguridad de datos que le permite realizar las siguientes tareas:
- Limitar y controlar el acceso a las funciones y herramientas del software INSIGHT y otras aplicaciones de instrumentos.
- Establecer y administrar políticas de seguridad para garantizar una gestión adecuada de los datos.
- Personalizar y aplicar firmas digitales para establecer la responsabilidad.
- Registrar y ver eventos de seguridad.
El software Security Suite se puede utilizar para gestionar un único sistema o varios instrumentos distribuidos en una red. Después de la instalación, la configuración de las aplicaciones INSIGHT para la seguridad solo se tarda un momento.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software INSIGHT2 con paquete Security |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros de las series Evolution 200 y 350 |
| Incluye | Software Thermo Scientific Security Suite |