missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ INSIG1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15514972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15514972 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15514972

Marca: Invitrogen™ PA541706

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: ITIAFLATLI TQFLVYNGVY QYTSPDFLYI RSWLPCIFFS GGVTVGNIGR Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Goat: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Sheep: 100%; Zebrafish: 93%.

Oxysterols regulate cholesterol homeostasis through liver X receptor (LXR) and sterol regulatory element-binding protein (SREBP) mediated signaling pathway. This gene is an insulin-induced gene. It encodes an endoplasmic reticulum (ER) membrane protein that plays a critical role in regulating cholesterol concentrations in cells. This protein binds to the sterol-sensing domains of SREBP cleavage-activating protein (SCAP) and HMG CoA reductase, and is essential for the sterol-mediated trafficking of the two proteins. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INSIG1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica INSIG1
N.º de referencia del gen O15503
Alias de gen 1810013C12Rik; CL6; CL-6; fb55a03; fi35b10; growth response protein (CL-6); immediate-early protein CL-6; INSIG1; INSIG-1; INSIG-1 membrane protein; insulin induced gene 1; insulin induced protein 1; insulin-induced gene 1 protein; Insulin-induced growth response protein CL-6; MGC1405; wu:fb55a03; wu:fi35b10; zgc:55439
Símbolos de los genes INSIG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human INSIG1.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3638
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.