Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi
Código de producto. 12357167 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
8 x 1,5 ml
15 x 5 mL
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tubo unitSize
12357167 15 x 5 mL cada uno
10315311 15 x 15 ml cada uno
12327167 8 x 20 ml cada uno
12347167 8 x 1,5 ml cada uno
12367167 8 x 50 ml cada uno
5 options
Código de producto. 12357167
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Lägg i varukorgen
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Insertos para cajas Maxi
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Specifikationer
Para utilizar con (equipo) Para cajas Maxi
Altura (métrico) 40mm
Tipo de producto introducir
Tamaño del tubo 15 x 5 mL
Anchura (métrico) 160mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.