Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño del tubo:
8 x 1,5 ml
15 x 5 mL
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Insertos para cajas Maxi
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
- También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas
- Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
- Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para cajas Maxi |
| Altura (métrico) | 40mm |
| Tipo de producto | introducir |
| Tamaño del tubo | 8 x 20 ml |
| Anchura (métrico) | 160mm |