Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10180881 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 445 x 200 x 131 mm
Código de producto.
10180881 Dimensiones (F x An x Al): 445 x 200 x 131 mm
1 options
Código de producto. 10180881
Marca: Miele Professional™ 3808710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inserto E 144 para la carga óptima de hasta 18 vasos de precipitados
  • Adecuado para 18 vasos de precipitados de vidrio
  • equipado con barras estabilizadoras de 18 × 3
  • Para uso en las cestas superior e inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto, mitad
Modelo E 144
Para utilizar con (equipo) 18 vasos de precipitados de hasta 250 ml
Incluye Barras estabilizadoras de 18 × 3
Fondo (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 131 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Cantidad 1 Unidad