Description
- Adecuado para 200 tubos de ensayo
- la anchura de la malla es de 8 × 8 mm
- Incluye tapa A 13
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Inserto, cuarto |
| Modelo | E 104/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de hasta 12 × 105 mm |
| Fondo (métrico) | 320 mm |
| Altura (métrico) | 132 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |