Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10560672 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 517 x 535 x 502 mm
Código de producto.
10560672 Dimensiones (F x An x Al): 517 x 535 x 502 mm
1 options
Código de producto. 10560672 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3809410
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Unidad móvil E 340 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho
  • La mitad puede equiparse con otros insertos
  • Equipado con 19 boquillas de inyección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Unidad móvil para instrumental de vidrio de cuello estrecho
Color Acero inoxidable
Admite 19 instrumentos de vidrio de cuello estrecho
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 517 mm
Altura (métrico) 502 mm
Anchura (métrico) 535 mm