Descripción
- Adecuado para 38 medias placas de Petri con Ø 100 mm
- equipado con 38 soportes, altura de 70 mm, distancia aprox. De 26 mm
- Para uso en la cesta superior
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Inserto/módulo para placas de Petri |
| Color | Acero inoxidable |
| Admite | 38 placas de Petri |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 445 mm |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Anchura (métrico) | 460 mm |