Learn More
Miele Professional™ introducir
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (An x P x Al):533 x 363 x 122mm
Descripción
- Placa perforada de 7 x 7 x 3 mm
- Apto para E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 con E 945
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Inserto/módulo para vasos de precipitados |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 533 mm |
| Altura (métrico) | 122 mm |
| Anchura (métrico) | 363 mm |