Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 11646040 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 440 x 205 x 35 mm
Código de producto.
11646040 Dimensiones (F x An x Al): 440 x 205 x 35 mm
1 options
Código de producto. 11646040
Marca: Miele Professional™ 12669920
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inserto E 494 para la sujeción suave de 5 placas de microtitulación
Para placas de microtitulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Acero inoxidable
Admite 5 placas de microtitulación
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 440 mm
Altura (métrico) 35 mm
Anchura (métrico) 205 mm