Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. p-8013836 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
95 mm
120 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13112280 95 mm cada uno
13192270 120 mm cada uno
13102280 145 mm cada uno
3 options
Código de producto. 13112280
Marca: Miele Professional™ 3830290
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto introducir
Para utilizar con (equipo) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 soportes, 70 mm de altura, espacio de 26 mm aprox.
Fondo (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) 485 mm
Cantidad 1 Unidad