Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 13102280 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
95 mm
120 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13102280 145 mm cada uno
13112280 95 mm cada uno
13192270 120 mm cada uno
3 options
Código de producto. 13102280
Marca: Miele Professional™ 3830280
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto introducir
Para utilizar con (equipo) 56 placas de Petri, 100 mm de diámetro, para el cestillo inferior, 56 soportes, 70 mm de altura, espacio de 26 mm aprox.
Fondo (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 145 mm
Anchura (métrico) 485 mm
Cantidad 1 Unidad