Learn More
Greiner Bio-One Recipiente cónico para cría de insectos (drosophila)
Código de producto. 10517381
Change view
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Capacidad (métrico):
16 mL
28 ml
68 ml
Tamaño de la unidad:
605 PCS
paquete de 1500
Código de producto. Material Capacidad (métrico) unitSize
10517381 Poliestireno 16 mL paquete de 1500
13067683 Poliestireno 28 ml paquete de 1500
10160331 Poliestireno 68 ml 605 PCS
3 options
Código de producto. 10517381
Marca: Greiner Bio-One 199101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especialmente adecuado para el cultivo de Drosophila melanogaster.
  • Parte inferior del recipiente de poliestireno o polipropileno.
  • Compatible con tapón Ceaprene permeable al gas fabricado con material repelente al agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Cónicos
Capacidad (métrico) 16 mL
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Cultivos de Drosophila melanogaster
Altura (métrico) 63 mm
Material Poliestireno
Tipo Drosophila Breeding Container