Learn More
Greiner Bio-One Recipiente cónico para cría de insectos (drosophila)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10160331
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Capacidad (métrico):
16 mL
28 ml
68 ml
Tamaño de la unidad:
605 PCS
paquete de 1500
Código de producto. 10160331
Marca: Greiner Bio-One 217101
Especialmente adecuado para el cultivo de Drosophila melanogaster.
  • Parte inferior del recipiente de poliestireno o polipropileno.
  • Compatible con tapón Ceaprene permeable al gas fabricado con material repelente al agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Cónicos
Capacidad (métrico) 68 ml
Diámetro exterior (métrico) 36 mm
Para utilizar con (aplicación) Cultivos de Drosophila melanogaster
Altura (métrico) 82 mm
Material Poliestireno
Tipo Recipiente para cría de insectos (Drosophila)