Learn More
INS Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 4B6A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 450.00€
Especificaciones
| Antígeno | INS |
|---|---|
| Clon | 4B6A7 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | CoraLite 488 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17711289
|
Proteintech
CL488-66198-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16830746
|
Proteintech
CL488-66198-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The INS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The INS antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
| INS | |
| Immunofluorescence | |
| CoraLite 488 | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG2a |
| 4B6A7 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 3630 | |
| Primary |