Learn More
INS Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 4B6A7, Proteintech
Código de producto. 17711289 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17711289 20 μL 20 microlitros
16830746 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17711289
Marca: Proteintech CL4886619820UL
Mouse Monoclonal Antibody
The INS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The INS antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno INS
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4B6A7
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2a