Learn More
INS Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 4B6A7, Proteintech
Código de producto. 16830746 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
16830746 100 μL 100 microlitros
17711289 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16830746
Marca: Proteintech CL48866198100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The INS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The INS antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno INS
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4B6A7
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.