Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido hexafosfórico Inositol, solución acuosa 40-50 % en peso Código de producto.: 10226480
Thermo Scientific Chemicals Ácido hexafosfórico Inositol, solución acuosa 40-50 % en peso
Código de producto. 10226480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. 10226480
Marca: Thermo Scientific Chemicals 235370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inositol hexaphosphoric acid
Nombre de nota 40-50 wt. % Aqueous Solution
CAS 83-86-3, 7732-18-5
Punto de ebullición 105.0°C
Fórmula molecular C6H18O24P6
Número MDL MFCD00082309
Densidad 1.3700g/mL
Sinónimo phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
SMILES OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafosfonoxiciclohexil) dihidrógeno fosfato
Peso molecular (g/mol) 660.03
PubChem CID 890
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.03
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.391
Gravedad específica 1.37
Cantidad 1 L
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0470725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto235372500,235370025,235370010
Número de loteA0466794 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de producto235372500,235370025,235370010
Número de loteA0436833 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto235372500,235370025,235370010
Número de loteA0452219 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Código de producto235372500,235370025,235370010
Número de loteA0398896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Código de producto235372500,235370025,235370010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido hexafosfórico Inositol, solución acuosa 40-50 % en peso >