Learn More
iNOS Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16831765 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16831765 20 μL 20 microlitros
16821765 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16831765
Marca: Proteintech 222261AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The iNOS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human iNOS. This antibody recognizes human, mouse antigen. The iNOS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno iNOS
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 533 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4843
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG