Learn More
WTW™ Medidor de pH de sobremesa inoLab™ pH 7310
Descripción
- Medidor de pH preciso con función de documentación para su uso en el control de calidad, el sector farmacéutico y en cualquier lugar donde se requiera documentación compatible con GLP
- Conjunto con electrodo estándar con sensor de temperatura
- Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
- Supervisión del intervalo de medición óptimo para la función CMC
- Funcionamiento seguro y cómodo gracias a los menús de texto en una pantalla gráfica brillante
- Incluye electrodo de pH 3 en 1, medidor con fuente de alimentación universal, brazo portaelectrodos y manual de funcionamiento
- Electrodo de pH SenTix™ 41, tampones, 3 mol/l de KCl, software y cable USB
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Electrodo de pH 3 en 1, medidor con fuente de alimentación universal, brazo de electrodo y manual de funcionamiento. Electrodo de pH 3 en 1 Sentix™ 41, tampones, 3 mol/l de KCl, software y cable USB |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,1K |
| Exactitud (mV) | ±0,3, ±1 |
| Exactitud (pH) | ±0,005, ±0,01 |
| Detalles de gestión de datos | Hasta 10 registros de memoria de calibración, 500 conjuntos de datos manuales/5000 de memoria automática |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones/documentación conforme a GLP/AQA, CA y funcionamiento con batería |
| Intervalo (pH) | Desde -2 hasta 20 |
| Resolución (pH) | – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005 |
| Intervalo (mV) | ±1200, ±0,3 |
| Resolución (mV) | ±(1200 ± 1)mV |
| Mostrar más |