Learn More
WTW™ inoLab™ pH 7310P Set 2 with Stand
Código de producto. 15196285
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -2 a 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
15196285 De -2 a 20 cada uno
1 options
Código de producto. 15196285
Marca: WTW™ 1AA312P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Incluye 3 in 1 pH electrode, meter with universal power supply, electrode arm and operation manual. 3 in 1 pH electrode SenTix™ 41, buffers, 3mol/L KCl, software and USB cable, integrated thermal printer
Exactitud (temperatura) ±0.1K
Exactitud (mV) ±0.3, ±1
Exactitud (pH) ±0.005, ±0.01
Detalles de gestión de datos Up to 10 records calibration memory, 500 manual datasets/5000 automatic memory
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones/documentación conforme a GLP/AQA, CA y funcionamiento con batería
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (pH) – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005
Intervalo (mV) ±1200, ±0,3
Resolución (mV) ±(1200 ± 1)mV
Calibration Points 1 to 3
Tipo de pantalla LCD, gráfico con retroiluminación
Certificaciones/conformidad CE, cETLUS
Peso (métrico) 0.8 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación Four 1.5V AA batteries or four 1.2V NiMH
Intervalo de humedad relativa Media anual: < 75 %, 30 días/año: 95 %, otros días: 85 %
Compensación de la temperatura Automático/Manual
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 55 °C
Sensor de temperatura DIN o BNC/banana de 4 mm
Tipo inoLab™ pH 7310P set 2
Duración de la batería Hasta 1000 horas sin retroiluminación,150 horas con retroiluminación
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 190 mm
Fondo (métrico) 80 mm