Learn More
WTW™ Medidores multiparamétricos digitales de sobremesa inoLab™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002278
Click to view available options
Tipo de sonda:
Celda de conductividad
Electrodo de pH SenTix 940
Electrodo de pH SenTix 980
Electrodo de pH, celda de conductividad
No incluida
Sensor óptico de OD IDS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12623800
Marca: WTW™ 1FD35C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una precisión de medición sin límites de las mediciones digitales de pH, ORP, oxígeno disuelto (óptico), DBO, conductividad y turbidez en el laboratorio utilizando los medidores de sobremesa multiparamétricos digitales WTW™ inoLab™.
  • Muy adecuado para mediciones digitales de pH, ORP, oxígeno disuelto (óptico), DBO, conductividad y turbidez en el laboratorio
  • La tecnología IDS permite mediciones optimizadas y una documentación eficaz de la manera más simple
  • Ofrezca la solución correcta para mediciones de pH, ORP, oxígeno disuelto y conductividad en el laboratorio
  • Precisión de medición sin compromisos
  • Preparado para conexión inalámbrica, reconocimiento digital de sensores, evaluación inteligente de sensores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas Mini USB
Exactitud (conductividad) ±0,05 % de lectura
Exactitud (DO) ±0,05 % de lectura
Exactitud (mV) ± 0,3 o 0,05 % de lectura
Exactitud (pH) ± 0,005
Puntos de calibración (conductividad) 1
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad cETLus, CE
Detalles de gestión de datos 500 manual/5000 automático con sello de fecha y hora
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (conductividad) De 0 μS a 1000 mS
Intervalo (mV) ± 1200 mV
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 20,001
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 ppt
Intervalo (TDS) De 0 a 1999 mg/l
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Incluye Conjunto que incluye sensores de IDS, medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento, electrodo digital IDS pH SenTix™ 940, tampón 4, 7 y 10,01, 3 mol/l de KCl, célula digital IDS de conductividad TetraCon™ 925, 0,01 mol/l de KCl, estándar de conductividad, software y cable USB
Modelo 9310 Multi IDS InoLab™
Fuente de alimentación 4 pilas tipo AA de 1,5 V
Tipo de sonda Electrodo de pH, celda de conductividad
Tipo de producto Multiparámetro digital de sobremesa
Intervalo (OD) De 0 a 90 mg/l
Resolución (conductividad) 3 dígitos significativos
Resolución (OD) 3 dígitos significativos
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 3 dígitos significativos
Resolución (salinidad) 3 dígitos significativos
Resolución (TDS) 3 dígitos significativos
Exactitud de temperatura ± 0,1
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Resolución de temperatura 0,1
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 19 cm (An× Al)
Anchura (métrico) 24 cm
Altura (métrico) 19 cm
Fondo (métrico) 8 cm
Peso con embalaje (métrico) 8 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60Hz