Learn More
WTW™ Medidor de pH de sobremesa 7110 inoLab™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002276
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Electrodo combinado de pH
Electrodo de pH 3 en 1
No incluida
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
11721435 No incluida cada uno
11731381 Electrodo de pH 3 en 1 cada uno
11315262 Electrodo combinado de pH 1 PCS
3 options
Código de producto. 11721435
Marca: WTW™ 1AA110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un medidor de pH de laboratorio sencillo y fácil de usar para mediciones rutinarias con resultados de medición reproducibles y mayor precisión.
  • Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
  • Funcionamiento seguro: las funciones automatizadas reducen el número de teclas
  • Aumento de la precisión de medición mediante el temporizador de calibración con recordatorios periódicos para la calibración
  • Muy adecuado para mediciones rutinarias en el laboratorio, donde la documentación automática no es una prioridad
  • Con superficie lisa y fácil de limpiar
  • Disponible solo el medidor, como un conjunto con electrodos estándar con sensor T incorporado o como un conjunto con electrodos de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Toma DIN, fuente de alimentación universal, brazo de electrodo y manual de funcionamiento
Exactitud (temperatura) ± 0,1K
Exactitud (mV) ±0,3, ±1
Exactitud (pH) ±0,005, ±0,01
Detalles de gestión de datos Memoria de calibración de registro actual
Para utilizar con (aplicación) Ideal para mediciones rutinarias en el laboratorio donde la documentación automática no es la prioridad. También es idóneo para el funcionamiento con CA y batería
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 20
Resolución (pH) – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005
Intervalo (mV) ±1200, ±0,3
Resolución (mV) ±(1200 ± 0,3mV)
Calibration Points Desde 1 hasta 3
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad CE, cETLUS
Peso (métrico) 1 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación Adaptador de CA o cuatro pilas AA
Tipo de sonda No incluida
Compensación de la temperatura Automático
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Sensor de temperatura DIN o BNC/banana de 4 mm
Tipo Medidor de pH de sobremesa
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 190 mm
Fondo (métrico) 80 mm