Learn More
Kartell™ Agujas y asas de siembra
Fabricadas con poliestireno de alto impacto para una estabilidad dimensional adecuada Las agujas y asas de siembra Kartell™ proporcionan una herramienta desechable estéril dos en uno para inoculación.
Marca:  Kartell™ 0265100
Código de producto. 10040941
  • 1115.00€ / paquete de 8000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026
Descripción
  • Esterilizadas con rayos gamma y envasadas en bolsas de polietileno
  • Extremo de asa para recuperar un inóculo de un cultivo, transferir un inóculo para el sembrado por estría o transferir organismos microscópicos
  • Extremo de aguja para recoger colonias aisladas individuales o realizar inoculaciones por punción en tubos inclinados con agar o tubos de medio de cultivo sólido
  • CE–IVD