Learn More
Heathrow Scientific™ Asas/agujas de siembra
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16380776 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Volumen:
1 μl
10 μl
Material:
ABS
Polipropileno flexible
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 16380776
Marca: Heathrow Scientific™ HS81121A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provide the choice to spread or pick colonies and cultures without the risk of contamination with Inoculating Needle/Loops.
  • Utilice el extremo del asa para rayar uniformemente una superficie de gel
  • Use el extremo de la aguja para la recogida de colonias
  • Trazabilidad lote a lote
  • Estéril
  • Desechables
Especificaciones
Desechables Sí
Volumen 1 μl
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 20 cm
Material Polipropileno flexible
Esterilidad Estéril
Tamaño Standard
Color Azul
Tipo de producto Aguja y asa
Esterilizables en autoclave No
Para utilizar con (aplicación) Propagación, recogida y transferencia de colonias o cultivos