Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Código de producto. p-7144625
Change view
Click to view available options
Órbita:
2,5 cm
5,1 cm
Incluye:
Banco de luz LED fotosintética
Con incubación
Refrigerada con banco de luz LED fotosintética
Refrigerado
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita Incluye unitSize
15874075 5,1 cm Banco de luz LED fotosintética cada uno
15814075 2,5 cm Con incubación cada uno
15824075 2,5 cm Refrigerado cada uno
15834075 2,5 cm Refrigerada con banco de luz LED fotosintética cada uno
15844075 5,1 cm Con incubación cada uno
15854075 5,1 cm Refrigerado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15874075 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor S44I331001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Eppendorf™ Innova™ S44i es un agitador biológico que amplía el potencial de su laboratorio y ofrece un rendimiento y fiabilidad excepcionales.
  • La capacidad más alta de matraz en un tamaño reducido
  • Cultive más células en menos espacio
  • El nuevo Eppendorf X-Drive patentado con tecnología de contrapeso semiautomática proporciona una agitación suave y uniforme
  • Uniformidad de alta temperatura en toda la cámara para obtener resultados reproducibles
  • Llegue fácilmente a todas sus muestras con la plataforma deslizante
  • Puertas deslizantes para un acceso cómodo y sin esfuerzo
  • Optimice su espacio con configuraciones de doble y triple apilado
  • La nueva interfaz de usuario con pantalla táctil facilita el manejo
  • El estado de las alarmas, el registro de eventos y la información del usuario a tan solo un toque.
  • Cree programas de varios pasos para el control automatizado del agitador
  • Amplia gama de accesorios y plataformas para satisfacer todas sus necesidades de cultivo
Especificaciones
Órbita 5,1 cm
Intervalo de velocidad Órbita de 2,5 cm: de 20 a 400 rpm, órbita de 5,1 cm: de 20 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones de la plataforma (L x An) 76 x 62 cm (30 x 24 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 118,2 x 95,8 x 63,1 cm
Altura (métrico) 115,8 cm
Peso con embalaje (métrico) 198 kg
Pantalla Teclado
Incluye Banco de luz LED fotosintética
Interfaz USB, Ethernet
Intervalo del temporizador 0,01 a 95:59 h., Continuo