Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Código de producto. 15844075
Click to view available options
Órbita:
2,5 cm
5,1 cm
Incluye:
Banco de luz LED fotosintética
Con incubación
Refrigerada con banco de luz LED fotosintética
Refrigerado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15844075
Marca: Eppendorf™ S44I320001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Eppendorf™ Innova™ S44i es un agitador biológico que amplía el potencial de su laboratorio y ofrece un rendimiento y fiabilidad excepcionales.
  • La capacidad más alta de matraz en un tamaño reducido
  • Cultive más células en menos espacio
  • El nuevo Eppendorf X-Drive patentado con tecnología de contrapeso semiautomática proporciona una agitación suave y uniforme
  • Uniformidad de alta temperatura en toda la cámara para obtener resultados reproducibles
  • Llegue fácilmente a todas sus muestras con la plataforma deslizante
  • Puertas deslizantes para un acceso cómodo y sin esfuerzo
  • Optimice su espacio con configuraciones de doble y triple apilado
  • La nueva interfaz de usuario con pantalla táctil facilita el manejo
  • El estado de las alarmas, el registro de eventos y la información del usuario a tan solo un toque.
  • Cree programas de varios pasos para el control automatizado del agitador
  • Amplia gama de accesorios y plataformas para satisfacer todas sus necesidades de cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 5,1 cm
Intervalo de velocidad Órbita de 2,5 cm: de 20 a 400 rpm, órbita de 5,1 cm: de 20 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones de la plataforma (L x An) 76 x 62 cm (30 x 24 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 118,2 x 95,8 x 63,1 cm
Altura (métrico) 115,8 cm
Peso con embalaje (métrico) 198 kg
Pantalla Teclado
Incluye Con incubación
Interfaz USB, Ethernet
Intervalo del temporizador 0,01 a 95:59 h., Continuo