Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Descripción
- La capacidad más alta de matraz en un tamaño reducido
- Cultive más células en menos espacio
- El nuevo Eppendorf X-Drive patentado con tecnología de contrapeso semiautomática proporciona una agitación suave y uniforme
- Uniformidad de alta temperatura en toda la cámara para obtener resultados reproducibles
- Llegue fácilmente a todas sus muestras con la plataforma deslizante
- Puertas deslizantes para un acceso cómodo y sin esfuerzo
- Optimice su espacio con configuraciones de doble y triple apilado
- La nueva interfaz de usuario con pantalla táctil facilita el manejo
- El estado de las alarmas, el registro de eventos y la información del usuario a tan solo un toque.
- Cree programas de varios pasos para el control automatizado del agitador
- Amplia gama de accesorios y plataformas para satisfacer todas sus necesidades de cultivo
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2,5 cm |
| Intervalo de velocidad | Órbita de 2,5 cm: de 20 a 400 rpm, órbita de 5,1 cm: de 20 a 300 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 76 x 62 cm (30 x 24 in) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 118,2 x 95,8 x 63,1 cm |
| Altura (métrico) | 115,8 cm |
| Peso con embalaje (métrico) | 198 kg |
| Pantalla | Teclado |
| Incluye | Con incubación |
| Mostrar más |