Learn More
Agitador abierto de sobremesa Innova™
Descripción
- La unidad con contraequilibrado excéntrico triple en carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años
- Los componentes mecánicos y electrónicos cerrados evitan los daños causados por derrames
- Hay disponibles muchos tipos de plataformas, soportes para varios matraces (hasta 6 l), tubos de ensayo, microplacas y sistemas de estacado
- Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1rpm
- Incluye alarmas visuales y sonoras, un temporizador (de 0 a 99,9 h) con funcionamiento continuo o apagado automático al final del estudio
- Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados evitan los daños internos de derrames accidentales
- La versátil plataforma de accesorios de 46 × 46 cm (18 × 18 pulg) (se vende por separado) admite hasta 2 matraces Erlenmeyer de 6 l
- Perfil bajo: menos de 6 pulg. (15 cm) de altura que permite el uso de múltiples agitadores en una incubadora o cámara ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 5,1 cm |
| Capacidad portante (métrico) | 48 kg |
| Exactitud del control de velocidad | ±1 RPM |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 300 rpm |
| Requisitos eléctricos | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 220/230 V |
| Amperaje | 150 VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 56,6cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 56,6 x 76,2 x 16,3cm |
| Mostrar más |