Learn More
Agitador abierto de sobremesa Innova™
Código de producto. 11349834
Change view
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm
5,1 cm
Altura (métrico):
14,6 cm
16,3 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Órbita Altura (métrico) unitSize
11349834 1,9 cm 16,3 cm 1 PCS
11329834 1,9 cm 14,6 cm 1 PCS
11369834 5,1 cm 16,3 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11349834
Marca: Eppendorf New Brunswick M11940002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos agitadores orbitales para la agitación en condiciones ambientales sobre la mesa, en una estufa microbiológica o en una sala fría o caliente. Los agitadores al aire libre de sobremesa New Brunswick Innova™ ofrecen un kit de plataforma de cambio rápido para cambios de plataforma frecuentes; permiten colocar en su lugar las plataformas sin herramientas.
  • La unidad con contraequilibrado excéntrico triple en carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años
  • Los componentes mecánicos y electrónicos cerrados evitan los daños causados por derrames
  • Hay disponibles muchos tipos de plataformas, soportes para varios matraces (hasta 6 l), tubos de ensayo, microplacas y sistemas de estacado
  • Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1rpm
  • Incluye alarmas visuales y sonoras, un temporizador (de 0 a 99,9 h) con funcionamiento continuo o apagado automático al final del estudio
  • Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados evitan los daños internos de derrames accidentales
  • La versátil plataforma de accesorios de 46 × 46 cm (18 × 18 pulg) (se vende por separado) admite hasta 2 matraces Erlenmeyer de 6 l
  • Perfil bajo: menos de 6 pulg. (15 cm) de altura que permite el uso de múltiples agitadores en una incubadora o cámara ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm
Capacidad portante (métrico) 34 kg
Exactitud del control de velocidad ±1 RPM
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 220/230 V, 50/60 Hz
Amperaje 80 VA
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 55 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 55 x 48 x 16,3cm
Altura (métrico) 16,3 cm
Anchura (métrico) 48 cm
Modelo 2100