Learn More
Eppendorf™ Agitador incubador Innova™ 44R
Descripción
- Accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido
- El módulo de refrigeración está integrado en Innova 44R, o se puede añadir fácilmente a 44, en cualquier momento
- Apilable: hasta tres unidades para el máximo ahorro de espacio
- Los controles programables de Innova cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas ultravioleta y fotosintéticas opcionales a intervalos de tiempo
- La plataforma accesoria versátil (se vende por separado) admite matraces de hasta 5 l
- Mecanismo de plataforma deslizante: proporciona un acceso fácil y sin esfuerzo a los matraces situados en la parte delantera y trasera del agitador
- El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
- El módulo de servicio extraíble permite acceder a todos los componentes electrónicos y de calefacción/refrigeración, sin tener que desapilar las unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 5,1 cm |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 300 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Admite | 5 L |
| Tipo de producto | Incubador Agitador |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 87,3 cm |
| Altura (métrico) | 119,3 cm |
| Anchura (métrico) | 135 cm |
| Mostrar más |