Learn More
Eppendorf New Brunswick™ Innova™ Type 43/43R Incubator Shakers
Código de producto. 11390015
Click to view available options
Modelo:
Innova 43, Floor Standing, Non-Stackable
Innova 43R, Floor Standing, Non-Stackable
Refrigerado:
No
Sí
Órbita:
2,5 cm
51 mm
Intervalo de velocidad:
De 25 a 300 rpm
De 25 a 500 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11390015
Marca: Eppendorf New Brunswick™ M13200002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Innova™ Type 43/43R Incubator Shakers come with a large capacity for easy handling of flasks with volume up to 6 L. Top-loading, they are fitted with a controller to program and automate parameter changes on the basis of time.
  • Product Type: Incubator Shaker
  • Form Factor: Floor, Non-Stackable
  • Motor Type: Solid State, DC Brushless Motor
  • Drive Type: Triple-Eccentric Counterbalanced Drive
  • Power: 230 V, 50 Hz
  • Dimensions (W x D x H): 1156 x 813 x 1031 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 6 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 81,3 cm
Altura (métrico) 165,1 cm
Anchura (métrico) 115,6 cm
Peso (métrico) 209 kg
Modelo Innova 43, Floor Standing, Non-Stackable
Intervalo del temporizador De 0,01 a 99:59 h
Refrigerado No